GF58729607
Zirconium
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR000270
About This Item
Análisis
99.2%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 587-296-07
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
100x100 mm × 0.125 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)