GF57881021
Silver
foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Sinónimos:
Silver, AG000460
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 578-810-21
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
100x100 mm × 0.25 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)