Key Documents
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Sinónimos:
SI546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Análisis
99.999%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 537-882-25
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)