GF52986853
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 12.7mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 529-868-53
L × diám.
1000 mm × 12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)