GF52673250
Copper
tube, 200mm, outside diameter 1.75mm, inside diameter 0.33mm, wall thickness 0.71mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU007310
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 526-732-50
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
200 mm × 0.71 mm
D.E. × D.I.
1.75 mm × 0.33 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)