GF52254682
Tantalum
wire, straight, 1000mm, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA005350, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 522-546-82
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1000 mm × 0.5 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF52254682-1EA | 4061825403038 |
GF52254682-2EA | 4061829519742 |