GF51455459
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU007410
About This Item
Ensayo
99.9%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 514-554-59
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)