GF51294168
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 0.51mm, inside diameter 0.21mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA007050, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 512-941-68
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.21 mm
D.E. × D.I.
0.51 mm × 0.21 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)