Documentos clave
GF51289993
Magnesium oxide
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
Sinónimos:
MG506010
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 512-899-93
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
1000 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)