GF51152475
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
AL607160
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 511-524-75
Longitud
100 mm
D.E.
8.0 mm
pared grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF51152475-1EA | 4061821148285 |
GF51152475-2EA | 4061821148292 |
GF51152475-5EA | 4061821148308 |