Documentos clave
GF47782727
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI105825
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 477-827-27
aislamiento grosor
0.003 mm
alambre L × diám.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF47782727-1EA4061825473161