GF47226191
Indium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, temporary acrylic support, 99.8%
Sinónimos:
Indium, IN000100
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Análisis
99.8%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 472-261-91
resistividad
8.37 μΩ-cm
tamaño × grosor
25 x 25 mm × 0.007 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)