GF46049913
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 6mm disks, 0.006mm thickness
Sinónimos:
SN010200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 460-499-13
diám. × grosor
6 mm × 0.006 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF46049913-10EA | 4061829930240 |
GF46049913-20EA | 4061829983499 |
GF46049913-50EA | 4061831025170 |