GF43871609
Indium
foil, 4mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 100%
Sinónimos:
Indium, IN000266
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
100%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 438-716-09
resistividad
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)