Documentos clave
GF43640816
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, size 500 × 500 mm, polymer thickness 0.012mm
Sinónimos:
ES361620
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 436-408-16
tamaño
500 × 500 mm
grosor
0.047 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)