GF41086784
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
FP341250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 410-867-84
Longitud
0.5 m
grosor
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF41086784-1EA | 4061825094496 |