GF38827682
Carbon
microleaf, 25x70mm, thinness 0.025μm, specific density 5μg/cm2, temporary glass support, 99.997%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 004910, Charcoal activated
About This Item
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.997%
Formulario
foil (microleaf)
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 388-276-82
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
25 × 70 mm × 0.025 μm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)