GF38765773
Lutetium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
LU000200
About This Item
Análisis
99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 387-657-73
resistividad
54 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.025 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
densidad
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Lu]
InChI
1S/Lu
Clave InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)