GF34612567
Nickel
foil, 5m coil, thickness 0.05mm, coil width 2mm, annealed, 99%
Sinónimos:
Nickel, NI000452
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 346-125-67
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × grosor × anchura
5 m × 0.05 mm × 2 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)