GF34340408
Platinum
foil, 0.2m coil, thickness 0.15mm, coil width .9mm, as rolled, 99.99%
Sinónimos:
Platinum, PT000263
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 343-404-08
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × grosor × anchura
0.2 m × 0.15 mm × 0.9 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)