GF34219863
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
Sinónimos:
IM307200
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 342-198-63
Longitud
200 mm
pared grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)