Key Documents
GF31786397
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE080600
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 317-863-97
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable