GF30827842
Gold
foil, thickness 0.02 mm, 15 mm diameter, purity 99.9%
Sinónimos:
AU000190
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 308-278-42
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diámetro
15 mm
grosor
0.02 mm
diámetro
15 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)