Documentos clave
GF30766978
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99%
Sinónimos:
BA006100
About This Item
Código UNSPSC:
12141505
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 307-669-78
peso
500 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)