GF29919493
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Sinónimos:
AL010210
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 299-194-93
Longitud
0.5 m
bobina anchura
220 mm
grosor
0.01 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)