GF28741080
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
ZN036010
About This Item
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 287-410-80
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)