GF28004442
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
FE045810
About This Item
descripción
polyimide insulation
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 280-044-42
Longitud
50 m
conductor diám.
0.03 mm
aislamiento grosor
0.0025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)