Key Documents
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinónimos:
SI637500
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 273-837-77
Longitud
150 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)