GF25387353
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070360
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (temper half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 253-873-53
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF25387353-10EA | 4061829920616 |
GF25387353-20EA | 4061829970185 |
GF25387353-1EA | 4061825426341 |
GF25387353-2EA | 4061829950927 |
GF25387353-5EA | 4061829993795 |