Key Documents
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinónimos:
PT025825
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descripción
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Análisis
99.999%
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 250-434-20
Longitud
2 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)