GF24408592
Lead
foil, 4mm disks, thickness 0.009mm, 99.99+%
Sinónimos:
Lead, PB000110
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 244-085-92
resistividad
20.65 μΩ-cm
diám. × grosor
4 mm × 0.009 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF24408592-10EA | 4061829478117 |
GF24408592-20EA | 4061829538248 |
GF24408592-50EA | 4061829589981 |