GF21904208
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.05mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
NI105820
About This Item
descripción
polyester insulation
thermocouple wire
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 219-042-08
aislamiento grosor
0.002 mm
alambre L × diám.
20 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)