GF21307924
Silver
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.0125mm, polyimide insulation, 99.9%
Sinónimos:
Silver, AG005842
About This Item
Análisis
99.90%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 213-079-24
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diám. × grosor
20 m × 0.125 mm × 0.0125 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)