GF19694098
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
250m wire, 0.075mm diameter, hard
Sinónimos:
CU075118
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 196-940-98
L × diám.
250 m × 0.075 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)