Key Documents
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinónimos:
FE205850
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
epoxy insulation
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 151-328-00
Longitud
50 m
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)