Key Documents
GF14205158
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
NI140270
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
descripción
light tight (lt)
formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 142-051-58
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)