Documentos clave
GF12110858
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinónimos:
NB137600
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 121-108-58
Longitud
1000 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
0.4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)