GF11444611
Gold
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyimide insulation, 99.99%
Sinónimos:
Gold, AU005831
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 114-446-11
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diám. × grosor
5 m × 0.05 mm × 0.007 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF11444611-1EA | 4061825352862 |