Documentos clave
GF08639354
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
2m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinónimos:
NI145150
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 086-393-54
L × diám.
2 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
GF08639354-1EA4061825421384