Documentos clave
GF07557453
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
500mm rod, 6mm diameter
Sinónimos:
CY267910
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 075-574-53
L × diám.
500 mm × 6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)