GF06099666
Carbon
rod, 150mm, diameter 50mm, graphite, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007975, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.95%
formulario
rod
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 060-996-66
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
diám. tamaño
150 mm × 50 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)