GF04614724
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinónimos:
Aluminum, AL002520
About This Item
Análisis
99.50%
formulario
honeycomb
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 046-147-24
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × An × grosor
600 mm × 600 mm × 10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)