Documentos clave
GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Sinónimos:
FE210321
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 030-458-11
Longitud
0.5 m
bobina anchura
150 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)