GF01578641
Cadmium
foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 99.7+%
Sinónimos:
Cadmium, CD000120
About This Item
Ensayo
99.7%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 015-786-41
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
diám. × grosor
4 mm × 0.01 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)