Merck
G1652
Sigma-Aldrich
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au
Número de CAS:
Peso molecular:
196.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
formulario
dispersion
nanoparticles
contiene
0.02% sodium azide as preservative
concentración
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
tamaño medio de partícula
17-23 nm (monodisperse)
tamaño de partícula
20 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Idoneidad
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
Forma física
Colloidal suspension
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)