F7806
3-Fluorobenzyl chloride
96%
Sinónimos:
α-Chloro-3-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-3-fluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?