E4550
Diethylene glycol monoethyl ether
≥99%
Sinónimos:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.63 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.12 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
lim. expl.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
-80 °C (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)