Documentos clave
DWKWGW541VTMLME
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Arabic), capacity 500 mL
Sinónimos:
WGW541VTMLME
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Características
label Ethanol (in English, French, Arabic)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW541VTMLME
capacidad
500 mL
Aplicación
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)