DWKW217924
WHEATON® narrow-mouth bottle
with cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Sinónimos:
W217924
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVC liner
polypropylene cap
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Características
with cap
envase
case of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W217924
botella diám. &veces; Al &veces; An
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
capacidad
(1,000 mL)
Adaptador
89-400 neck
89-400
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Available in larger bottle sizes
- Wide mouth / neck
- Clear, Type III soda-lime glass
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)