DWKCT0500P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Sinónimos:
CT0500P
About This Item
Características
class B
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CT0500P
capacidad
500 mL
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)